Learn More
Pentaérythritol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10234940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10234940 250 g Flacon en plastique 250g
10051300 1 kg Flacon en plastique 1kg
11984631 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10234940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129872500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-77-5
Formule moléculaire C5H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Clé InChI WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
CID PubChem 8285
Nom IUPAC 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentaerythritol
Point de fusion 257.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 276.0°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair 240°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C(CH2OH)4
Quantité 250 g
Beilstein 01,528
Merck Index 15,7221
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1 g/18 mL water (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and formamide, insoluble in benzene, carbon tetrachloride, ether,, acetone and petroleum ether
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals