Learn More
Pentafluoroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433957 100 g 100g
11413957 5 g 5g
11423957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19348.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline finds it uses in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification. It is also used in the synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O-] bidentate salicylaldiminato ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline est utilisée dans la préparation du triflate de pentafluorophénylammonium, un catalyseur efficace pour l’estérification et la thioestérification. Elle est également utilisée dans la synthèse de divers complexes de titane ayant deux ligands de salicylaldimine bidentates [N, O-] anioniques.
Solubilité
Soluble dans le toluène et les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 771-60-8
Formule moléculaire C6H2F5N
Poids moléculaire (g/mol) 183.08
Numéro MDL MFCD00007643
Clé InChI NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
CID PubChem 13040
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau Pentafluoroaniline
Point de fusion 34°C to 37°C
Densité 1.744
Point d’ébullition 156°C to 157°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1819387
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,and organic solvents. Insoluble in water.
Nom IUPAC pentafluoroaniline
Poids de la formule 183.08
Pourcentage de pureté ≥98%