Learn More
Chlorure de pentafluorobenzènesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10503311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10503311 5 g Flacon en verre 5g
10428872 1 g Flacon en verre 1g
10603892 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10503311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147110050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 832-53-1 | C6ClF5O2S | 266.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 832-53-1
Formule moléculaire C6ClF5O2S
Poids moléculaire (g/mol) 266.57
Numéro MDL MFCD00007427
Clé InChI UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
CID PubChem 70026
Nom IUPAC Chlorure de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzènesulfonyle
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 99%
Densité 1.7960g/mL
Point d’ébullition 211°C
Point d’éclair 90°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6F5SO2Cl
Indice de réfraction 1.4780 to 1.48
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.796
Poids de la formule 266.57
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.