Learn More
Acide pentafluorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479553
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479553 5 g 5g
11489553 25 g 25g
11499553 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479553 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12396.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 602-94-8 | C7HF5O2 | 212.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 602-94-8
Formule moléculaire C7HF5O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.08
Numéro MDL MFCD00002406
Clé InChI YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
CID PubChem 11770
ChEBI CHEBI:46796
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-acide pentafluorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorobenzoic acid
Point de fusion 100°C to 104°C
Point d’ébullition 219°C to 221°C
Quantité 5 g
Beilstein 2054395
Poids de la formule 212.07
Pourcentage de pureté 99%