Learn More
Acide pentafluorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pentafluorobenzoic Acid |
| CAS | 602-94-8 |
| Formule moléculaire | C7HF5O2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F |
| Nom IUPAC | Acide 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.07 |
| Poids de la formule | 211.9897 |