Learn More
Pentafluorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420094 5 g -
11430094 25 g 25g
11440094 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420094 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13575.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 773-82-0 | C7F5N | 193.076 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 773-82-0
Formule moléculaire C7F5N
Poids moléculaire (g/mol) 193.076
Numéro MDL MFCD00001775
Clé InChI YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
CID PubChem 69882
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzonitrile
SMILES C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Pentafluorobenzonitrile
Point de fusion 1°C to 2°C
Densité 1.566
Point d’ébullition 161°C to 162°C
Point d’éclair 29°C (84°F)
Indice de réfraction 1.4425
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1913453
Poids de la formule 193.07
Pourcentage de pureté 98%