Learn More
Thermo Scientific™ Réactif d’alkylation de bromure de pentafluorobenzyle (PFBBr)
Code produit 11547740 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11547740 5 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11547740 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS58220
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Dérivatisez les acides carboxyliques, les phénols et les sulfonamides pour l’analyse GC par détection par capture d’électrons (ECD) grâce au réactif d’alkylation de bromure de pentafluorobenzyle Thermo Scientific™.
Dérivatisez les acides carboxyliques, les phénols et les sulfonamides pour l'analyse GC avec détection par capture électronique (ECD) grâce au réactif d'alkylation de bromure de pentafluorobenzyle Thermo Scientific™. Les temps de réaction sont rapides (∼20 minutes). Les dérivés sont très sensibles à l'EC, ce qui les rend utiles pour les déterminations des faibles taux d'acides gras. Le PFBBr a été utilisé dans l'analyse des composés organiques à l'état de traces dans l'asphalte et comme technique de cartographie peptidique pour l'identification de polluants d'asphalte dans les eaux de surface.
  • Temps de réaction rapides pour la technique d’alkylation par extraction : ∽20 minutes
  • Les dérivés sont très sensibles à l’EC, ce qui les rend utiles pour les déterminations des faibles taux d’acides gras.
  • Analyse de matières organiques à l’état de traces dans l’asphalte
Recommandé dans les cas suivants :
Analyse de matières organiques à l’état de traces dans l’asphalte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Corrosif
Stockage Température ambiante
Composants standard apha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluène
Concentration standard 98 à 100%
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene