Learn More
Pentafluoroiodobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428690 5 g -
11464044 10 g 10g
11474044 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12000.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 827-15-6 | C6F5I | 293.962 g/mol
Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution. It was used as solvent in a study to determine singlet oxygen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery. It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodopentafluorobenzène était utilisé pour étudier la formation d’ions radicaux de l’iodopentafluorobenzène en solution aqueuse. Dans une étude ayant pour but de déterminer les durées de vie de l’oxygène singulet à partir de la décomposition de phosphorescence, il était utilisé comme solvant dans des solvants perfluorés substitués par des halogènes par spectrométrie d’émission IR. Il présente des applications potentielles dans l’industrie de la transformation du plasma et dans la préparation de catalyseurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-15-6
Formule moléculaire C6F5I
Poids moléculaire (g/mol) 293.962
Numéro MDL MFCD00001032
Clé InChI OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
CID PubChem 70008
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodobenzène
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluoroiodobenzene
Point de fusion -29°C
Densité 2.212
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Indice de réfraction 1.496
Quantité 5 g
Beilstein 2051549
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 293.96
Pourcentage de pureté 97%