Learn More
Pentafluoroiodobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution. It was used as solvent in a study to determine singlet oxygen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery. It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’iodopentafluorobenzène était utilisé pour étudier la formation d’ions radicaux de l’iodopentafluorobenzène en solution aqueuse. Dans une étude ayant pour but de déterminer les durées de vie de l’oxygène singulet à partir de la décomposition de phosphorescence, il était utilisé comme solvant dans des solvants perfluorés substitués par des halogènes par spectrométrie d’émission IR. Il présente des applications potentielles dans l’industrie de la transformation du plasma et dans la préparation de catalyseurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pentafluoroiodobenzene |
| Point de fusion | -29°C |
| Densité | 2.212 |
| Point d’ébullition | 161°C to 163°C |
| Indice de réfraction | 1.496 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 2051549 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 293.96 |
| Afficher plus |