Learn More
Pentafluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453047 5 g 5g
11463047 25 g 25g
11473047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15574.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184.07 g/mol
Pentafluorophenol is used in the preparation of pentafluorophenyl esters for peptide synthesis and vulcanized polymers. It is also used for peptide coupling and heterocyclic acid derivatives. It is involved in the preparation of pentafluorophenyl formate which acts as a formulating agent for amines and amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentafluorophénol est utilisé dans la préparation d’esters de pentafluorophényle pour la synthèse de peptides et les polymères vulcanisés. Il est également utilisé pour le couplage de peptides et les dérivés d’acides hétérocycliques. Il est impliqué dans la préparation du formate de pentafluorophényle qui agit comme agent de formulation pour les amines et les acides aminés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-61-9
Formule moléculaire C6HF5O
Poids moléculaire (g/mol) 184.07
Numéro MDL MFCD00002156
Clé InChI XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
CID PubChem 13041
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorophénol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenol
Point de fusion 32°C to 36°C
Densité 1.757
Point d’ébullition 143°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 5 g
Beilstein 1912584
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 184.06
Pourcentage de pureté 99%