Learn More
Pentafluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Pentafluorophenol is used in the preparation of pentafluorophenyl esters for peptide synthesis and vulcanized polymers. It is also used for peptide coupling and heterocyclic acid derivatives. It is involved in the preparation of pentafluorophenyl formate which acts as a formulating agent for amines and amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le pentafluorophénol est utilisé dans la préparation d’esters de pentafluorophényle pour la synthèse de peptides et les polymères vulcanisés. Il est également utilisé pour le couplage de peptides et les dérivés d’acides hétérocycliques. Il est impliqué dans la préparation du formate de pentafluorophényle qui agit comme agent de formulation pour les amines et les acides aminés.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Pentafluorophenol |
| Point de fusion | 32°C to 36°C |
| Densité | 1.757 |
| Point d’ébullition | 143°C |
| Point d’éclair | 72°C (161°F) |
| Indice de réfraction | 1.427 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1912584 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 184.06 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Pentafluorophenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorophenol