Learn More
Pentafluorophénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113290 5 g Flacon en verre 5g
10123290 10 g Flacon en verre 10g
10730595 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10113290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.20€
    31.65€ / 5g
    Économisez 5.55€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-61-9
Formule moléculaire C6HF5O
Poids moléculaire (g/mol) 184.07
Numéro MDL MFCD00002156
Clé InChI XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
CID PubChem 13041
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorophénol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenol
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 34°C to 36°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 143°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6F5OH
Quantité 5 g
Merck Index 15, 7223
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 184.07
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluorophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.