Learn More
Pentafluorophényl 1-méthyl-1H-indole-7-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10576914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10576914 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10174104 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10576914 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66926CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 941716-96-7
Formule moléculaire C16H8F5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 341.24
Numéro MDL MFCD09879962
Clé InChI UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229744
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl)1-méthylindole-7-carboxylate
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 341.23
Pourcentage de pureté 97%