Learn More
Pentafluorophényl, 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)pipérazine-1-yl]isonicotinate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11336835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11336835 5 g Flacon en verre ambré 5g
10215574 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50626DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 944450-81-1
Formule moléculaire C21H20F5N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 473.4
Numéro MDL MFCD09966147
Clé InChI XHATYMDMSNXMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl isonicotinate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-pentafluorophenoxy carbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-4-oxo-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy methyl-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxycarbonyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenoxy carbonylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
CID PubChem 43811038
Nom IUPAC 4-[4-(2,3,4,5,6-pentafluorophénoxy)carbonylpyridine-2-yl]pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]isonicotinate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 473.4
Pourcentage de pureté 90%