Learn More
Pentafluorophényle 2-morpholine-4-ylpyrimidine-5-carboxylate,97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10633435
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10633435 1 g Flacon en verre ambré 1g
10275504 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10633435 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC69526DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 941717-05-1
Formule moléculaire C15H10F5N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 375.255
Numéro MDL MFCD09879983
Clé InChI SXCSIAUTNMKWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229769
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 2-morpholine-4-ylpyrimidine-5-carboxylate
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 375.25
Pourcentage de pureté 97%