Learn More
Pentafluorophényl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10595954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10595954 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10367314 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10595954 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62826CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 921939-02-8
Formule moléculaire C14H9F5N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 380.29
Numéro MDL MFCD09817538
Clé InChI NABJYXXXUIZUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-4-morpholinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229699
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(morpholin-4-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 380.29
Pourcentage de pureté 97%