Learn More
Pentafluorophényl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10215604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215604 1 g Flacon en verre ambré 1g
10205604 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215604 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62426DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 941716-88-7
Formule moléculaire C14H9F5N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 380.289
Numéro MDL MFCD09966152
Clé InChI ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 43811041
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 2-morpholine-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 380.29
Pourcentage de pureté 97%