Learn More
2-morpholino-5-(trifluorométhyl)benzoate de pentafluorophényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10567464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10567464 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10567464 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57826DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 898289-52-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C18H11F8NO3
Numéro MDL MFCD09025890
Quantité 1 g
Synonyme pentafluorophenyl 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 4-morpholin-4-yl-3-pentafluorophenoxy carbonyl benzotrifluoride, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
Clé InChI NRNRYELFJREPET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 2-morpholin-4-yl-5-(trifluorométhyl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 441.277
CID PubChem 24229574
Poids de la formule 441.27
Pourcentage de pureté 97%