Learn More
2-(morpholinosulfonyl)benzoate de pentafluorophényl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10769215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10769215 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10265464 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10769215 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69626CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 950603-27-7
Formule moléculaire C17H12F5NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 437.34
Numéro MDL MFCD09879986
Clé InChI FDXYCKHOIXBDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholinosulfonylbenzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-4-morpholinylsulfonyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate, 2-4-morpholinylsulfonyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229773
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényle)2-morpholine-4-ylsulfonylbenzoate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 437.34
Pourcentage de pureté 97%