Learn More
Pentafluorophényl2-pyrrolidine-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10386654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10386654 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10623045 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10386654 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69326CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 946409-38-7
Formule moléculaire C15H10F5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 359.26
Numéro MDL MFCD09817560
Clé InChI YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229768
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 359.25
Pourcentage de pureté 97%