Learn More
Pentafluorophényl 2-thiomorpholine-4-ylisonicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 390.33 |
| Pourcentage de pureté | 97% |