Learn More
Pentafluorophényl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10633055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10633055 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10022164 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10633055 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58826CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 910037-02-4
Formule moléculaire C14H7F5O4S
Poids moléculaire (g/mol) 366.26
Numéro MDL MFCD09702392
Clé InChI FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229594
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 366.26
Pourcentage de pureté 97%