Learn More
Pentafluorophényle 3-(1-methyle-1H-pyrazol-3-yl)benzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10337694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337694 250 mg Flacon en verre ambré -
10317554 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10337694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60626CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 910037-11-5
Formule moléculaire C17H9F5N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 368.263
Numéro MDL MFCD09065010
Clé InChI LGHVUZDAZTZCHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 3-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229633
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 3-(1-méthylpyrazol-3-yl)benzoate
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 368.26
Pourcentage de pureté 97%