Learn More
3-(pyrid-2-yloxy)benzoate de pentafluorophényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10707675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10707675 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10707675 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50226DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 3-(pyrid-2-yloxy)benzoate
CAS 921938-61-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C18H8F5NO3
Numéro MDL MFCD09064956
Quantité 1 g
Synonyme pentafluorophenyl 3-pyrid-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-pyridin-2-yloxybenzoate, 3-2-pyridinyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
Clé InChI LKCOLTBNDUOLEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 3-pyridine-2-yloxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 381.258
CID PubChem 24229506
Poids de la formule 381.26
Pourcentage de pureté 97%