Learn More
Pentafluorophényle 4-(1-methyle-1H-pyrazol-3-yl)benzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11360587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11360587 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10472844 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360587 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23826CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 915707-42-5
Formule moléculaire C17H9F5N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 368.26
Numéro MDL MFCD09702352
Clé InChI LGHZGIHYFYLEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, perfluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 4-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229473
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorophényl 4-(1-méthyle-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Poids de la formule 368.26
Pourcentage de pureté 97%