Learn More
4-(3,5-diméthyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate de pentafluorophényl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10366754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10366754 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10336474 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366754 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68226CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 941717-00-6
Formule moléculaire C18H11F5N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 382.29
Numéro MDL MFCD09879978
Clé InChI GQQALUKKLLEHOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 4-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229762
Nom IUPAC 4-(3,5-diméthylpyrazol-1-yl)benzoate de (2,3,4,5,6-pentafluorophényle)
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 4-(3, 5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 382.29
Pourcentage de pureté 97%