Learn More
Pentafluorophényl 4-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10451694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10451694 1 g Flacon en verre ambré 1g
10102894 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10451694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62026DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 921938-83-2
Formule moléculaire C15H9F5N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 360.24
Numéro MDL MFCD09817508
Clé InChI WEFDLXWSZQWZNH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24229652
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl)4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 3,4-dihydro-4-methyl-7-pentafluorophenoxy carbonyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
Poids de la formule 360.24
Pourcentage de pureté 97%