Learn More
4-morpholinobenzoate de pentafluorophényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10695125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695125 1 g Flacon en verre ambré 1g
10537634 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10695125 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17426DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 921938-51-4
Formule moléculaire C17H12F5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 373.28
Numéro MDL MFCD09817462
Clé InChI UJYQDNSLPIRXRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 4-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, 4-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229462
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 373.28
Pourcentage de pureté 97%