Learn More
4-(tétrahydropyran-4-yloxy)benzoate de pentafluorophényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11366775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11366775 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10727865 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366775 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52426CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 930110-97-7
Formule moléculaire C18H13F5O4
Poids moléculaire (g/mol) 388.29
Numéro MDL MFCD09702368
Clé InChI BDWCEFHYQPZQRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 4-4-oxanyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229528
Nom IUPAC 4-(oxan-4-yloxy)benzoate de (2,3,4,5,6-pentafluorophényle)
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 388.29
Pourcentage de pureté 97%