Learn More
Pentafluorophényl 6-phénylnicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10632295
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10632295
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC21126CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 934570-41-9
Formule moléculaire C18H8F5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 365.26
Numéro MDL MFCD09702345
Clé InChI YUPUNKGUYBKZST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate, pentafluorophenyl 2-phenylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-phenylpyridine-3-carboxylate, 6-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229464
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 6-phénylpyridine-3-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CC=C2)C(F)=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 365.26
Pourcentage de pureté 97%