Learn More
Pentafluorophényl 6-(tétrahydropyran-4-yloxy)nicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11356815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11356815 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10738075 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356815 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58326CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 910036-96-3
Formule moléculaire C17H12F5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 389.28
Numéro MDL MFCD09702389
Clé InChI DOADFHHFWSVLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, 6-4-oxanyloxy-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229582
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-(oxan-4-yloxy)pyridine-3-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 389.27
Pourcentage de pureté 97%