Learn More
Pentafluorophényl 6-thien-2-ylnicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10472284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10472284 1 g Flacon en verre ambré 1g
10367534 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10472284 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54826DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 926921-59-7
Formule moléculaire C16H6F5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 371.28
Numéro MDL MFCD09702374
Clé InChI UYAXHNWJTLZXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-ylnicotinate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylate, 6-thiophen-2-yl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229543
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 6-thiophène-2-ylpyridine-3-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CS2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 371.28
Pourcentage de pureté 97%