Learn More
Pentafluorophenyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pentafluorophenyl methacrylate |
| CAS | 13642-97-2 |
| Formule moléculaire | C10H5F5O2 |
| Numéro MDL | MFCD00042332 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |