Learn More
Nicotate de pentafluorophényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10143214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10143214 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10396794 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10143214 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04126CB
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 848347-44-4
Formule moléculaire C12H4F5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 289.161
Numéro MDL MFCD09064938
Clé InChI AXHLJDBUUFUDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl nicotinate, pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 23237920
Nom IUPAC Pyridine-3-carboxylate de (2,3,4,5,6-pentafluorophényl)
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl nicotinate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 289.16
Pourcentage de pureté 97%