Learn More
Pyridine-2-carboxylate de pentafluorophényle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10777855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10777855 1 g Flacon en verre ambré 1g
10041714 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10777855 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04026DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 188837-53-8
Formule moléculaire C12H4F5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 289.16
Numéro MDL MFCD02916457
Clé InChI KFJSLIBBYMXLTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, pentafluorophenyl picolinate, 2-pyridinecarboxylicacid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, picolinic acid pentafluorophenyl ester, 2-pentafluorophenoxy carbonyl pyridine, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-2-carboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 2754830
Nom IUPAC Pyridine-2-carboxylate de (2,3,4,5,6-pentafluorophényl)
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=N2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 289.16
Pourcentage de pureté 95%