Learn More
Pentafluorophényl pyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11310567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11310567 250 mg Flacon en verre ambré -
10450734 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11310567 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07426CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 921938-48-9
Formule moléculaire C11H3F5N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.15
Numéro MDL MFCD09702344
Clé InChI TZPLYNSLIVPKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, perfluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 24229455
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) pyrimidine-5-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=CN=C2)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 290.15
Pourcentage de pureté 97%