Learn More
Pentafluorophenyl trifluoroacetate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30782378
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30782378 25 g
30779340 10 g
30769387 100 g
30775202 5 g
30775848 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30782378 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14704125g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl trifluoroacetate
CAS 14533-84-7
Formule moléculaire C8F8O2
Numéro MDL MFCD00134438
Quantité 25 g
SMILES O=C(OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 280.07
Pourcentage de pureté 98%