Learn More
Pentafluorophényl trifluoroacétate, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450808 25 g 25g
15440808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54529.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14533-84-7 | C8F8O2 | 280.07 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 122,5°Cat760 mmHg.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14533-84-7
Formule moléculaire C8F8O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.07
Numéro MDL MFCD00134438
Clé InChI VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
CID PubChem 4327891
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl)2,2,2-trifluoroacétate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Densité 1.63
Point d’ébullition 122°C to 123°C
Point d’éclair 52°C (126°F)
Indice de réfraction 1.368
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 2003848
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water at 122.5°Cat760mmHg.
Poids de la formule 280.07
Pourcentage de pureté ≥98%