Learn More
Pentafluorophénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440893 100 g 100g
11420893 5 g 5g
11430893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13302.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 828-73-9 | Molecular Formula: C6H3F5N2 | Molecular Weight: 198.096 g/mol
Pentafluorophenylhydrazine used to determine the purity of N-tert-butyl-N-[1-diethylphosphono-(2,2-dimethylpropyl)]nitroxide (DEPN) using 1H NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pentafluorophénylhydrazine utilisée pour déterminer la pureté du N-tert-Butyl-N-[1-diéthylphosphono-(2,2-diméthylpropyl)]nitroxyde (DEPN) à l’aide1 de la spectroscopie RMN H.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Assurer une ventilation adéquate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 828-73-9
Formule moléculaire C6H3F5N2
Poids moléculaire (g/mol) 198.096
Numéro MDL MFCD00007574
Clé InChI BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenylhydrazine, pentafluorophenyl hydrazine, perfluorophenyl hydrazine, hydrazine, pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, pubchem3316, pentafluorophenyl-hydrazine
CID PubChem 13236
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-Pentafluorophényl)hydrazine
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenylhydrazine
Point de fusion 73°C to 78°C
Quantité 100 g
Beilstein 747800
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 198.09
Pourcentage de pureté 97%