Learn More
Bomure de pentafluorophénylmagnésium, solution 0,5 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11945991 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11945991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438741000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenylmagnesium bromide
CAS 879-05-0, 60-29-7
Densité 0.8600g/mL
Point d’éclair −40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C6BrF5Mg
Formule linéaire F5C6MgBr
Numéro MDL MFCD00015720
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.86
Synonyme pentafluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo pentafluorophenyl, pentafluorophenylmagnesiumbromide, c6f5mgbr, pentafluorophenyl magnesiumbromide, axqvmjidndrsfm-uhfffaoysa-m, pentafluorophenyl magnesium bromide, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, bromo 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl magnesium, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in diethyl ether, grignard reagent
Clé InChI AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=C(F)C(F)=C([Mg]Br)C(F)=C1F
Nom IUPAC magnésium;1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 271.27
CID PubChem 3319152
Poids de la formule 271.27
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.