Learn More
Thermo Scientific™ Réactif d’acylation de pentafluoropropanol
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Améliorez la détection par capture d’électrons (ECD) ainsi que l’analyse GC-MS en utilisant le réactif d’acylation au pentafluoropropanol Thermo Scientific™. Ce réactif d’acylation réagit rapidement avec les alcools, les phénols et les amines pour produire des dérivés de perfluoroacyl qui améliorent la réponse de l’ECD et fournissent des informations structurelles utiles pour les applications GC-MS. Les acides carboxyliques peuvent être dérivés à l’aide d’une réaction en deux étapes impliquant une réaction à l’anhydride, suivie d’un alcool fluoré. Ce réactif de dérivatisation est bien adapté à la confirmation de consommation de drogues.
- L’ajout d’atomes de fluor dans les composés améliore considérablement la sensibilité de certains détecteurs pour tous ces matériaux
- Les acides carboxyliques peuvent être dérivés à l’aide d’une réaction en deux étapes impliquant une réaction avec un anhydride, puis un alcool fluoré
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | GC-MS |
| Risques | Irritant |
| Concentration standard | 98 à 100% |
| Stockage | Température ambiante |
| Composants standard | 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol |
| Quantité | 10 ampoules de 1 ml |
| Type de produit | Pentafluoropropanol Acylation Reagent |