Learn More
Acide pentafluoropropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10239850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239850 50 g Flacon en plastique 50g
10035870 10 g Flacon en plastique 10g
15790869 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10239850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416920500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    156.65€ / 50g
    Économisez 17.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 422-64-0
Formule moléculaire C3AgF5O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.89
Numéro MDL MFCD00004170
Clé InChI XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
CID PubChem 62356
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluoropropionic acid
Couleur Incolore à marron
Densité 1.5760g/mL
Point d’ébullition 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CF3CF2CO2H
Indice de réfraction 1.2830 to 1.286
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1.576
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-acide pentafluoropropanoïque
Poids de la formule 164.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluoropropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.