Learn More
Acide pentafluoropropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445143 100 g 100g
11455143 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12791.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Pentafluoropropionic acid is used as an efficient catalyst for the preparation of dibenzo[a, j] xanthenes by condensation reaction of beta-naphthol with aryl aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pentafluoropropionique est utilisé comme catalyseur efficace pour la préparation des xanthènes de dibenzo[a, j] par réaction de condensation du bêta-naphthol avec des aryl-aldéhydes.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 422-64-0
Formule moléculaire C3AgF5O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.89
Numéro MDL MFCD00004170
Clé InChI XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
CID PubChem 62356
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-acide pentafluoropropanoïque
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluoropropionic acid
Densité 1.576
Point d’ébullition 95°C to 97°C
Odeur Rancid
Indice de réfraction 1.284
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1773387
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 164.03
Pourcentage de pureté 97%