Learn More
Anhydride pentafluoropropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451798 25 g 25g
11441798 5 g 5g
11461798 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14472.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 356-42-3 | C6F10O3 | 310.047 g/mol
Pentafluoropropionic anhydride act as a derivatising agent of amines and alcohols. It is used in the in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid, as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection and in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride pentafluoropropionique agit comme un agent dérivatisant d’amines et d’alcools. Il est utilisé dans la préparation de dérivés halogénés d’acides phénoliques, requis pour la détermination de certains acides biologiquement importants dans le liquide céphalorachidien, comme réactif de dérivatisation pour la détection de la 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine et de la 1-méthyl-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine comme amines endogènes du cerveau de rat non traité par détection d’ions multiples par GC et pour la détermination simultanée des principaux métabolites de la dopamine dans le striatum de rat par chromatographie gaz-liquide.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 356-42-3
Formule moléculaire C6F10O3
Poids moléculaire (g/mol) 310.047
Numéro MDL MFCD00000429
Clé InChI XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
CID PubChem 67742
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoyl2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluoropropionic anhydride
Densité 1.589
Point d’ébullition 73°C to 74°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1806446
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 310.04
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluoropropionic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropropionicanhydride