Learn More
Anhydride pentafluoropropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964941 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964941 100 g Flacon en verre 100g
10521892 5 g Flacon en verre 5g
10529292 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11964941 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 416931000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 356-42-3 | C6F10O3 | 310.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 356-42-3
Formule moléculaire C6F10O3
Poids moléculaire (g/mol) 310.04
Clé InChI XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
CID PubChem 67742
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoyl2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluoropropionic anhydride
Couleur Incolore
Densité 1.5700g/mL
Point d’ébullition 69.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3CF2CO)2O
Indice de réfraction 1.3
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.57
Poids de la formule 310.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluoropropionic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.