Learn More
Anhydride pentafluoropropionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluoropropionic Anhydride |
| CAS | 356-42-3 |
| Formule moléculaire | C6 F10 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan |
| Formule InChI | InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.046 |
| Poids de la formule | 309.969 |