Learn More
Pentafluoropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484197 5 g 5g
11494197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19656.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 700-16-3 | C5F5N | 169.054 g/mol
Pentafluoropyridine was used in the preparation of η2-C,C coordinated pentafluoropyridine complex. It was also used in the preparation of polyfluorinated coupling products via Pd(0)-catalyzed cross-coupling reaction with diarylzinc compounds. It was also used as derivatizing reagent in the sensitive GC-MS method for determination of the four endocrine disrupting chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pentafluoropyridine a été utilisée dans la préparation du complexe de pentafluoropyridine coordonné par η2-C,C. Il a également été utilisé dans la préparation de produits de couplage polyfluoré par réaction de couplage croisé catalysé par Pd(0)- avec des composés diarylzinc. Il a également été utilisé comme réactif de dérivation dans la méthode GC-MS sensible pour la détermination des quatre substances chimiques perturbatrices du système endocrinien.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conservez à l’écart des agents oxydants, des métaux alcalins et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 700-16-3
Formule moléculaire C5F5N
Poids moléculaire (g/mol) 169.054
Numéro MDL MFCD00006225
Clé InChI XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluoropyridine, perfluoropyridine, pyridine, pentafluoro, pentafluorpyridin, pubchem9299, acmc-1bl6p, 2,3,4,5,6-pentafluoro-pyridine
CID PubChem 69690
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluoropyridine
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Pentafluoropyridine
Densité 1.618
Point d’ébullition 83°C to 85°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Indice de réfraction 1.3865
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1427064
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 169.05
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pentafluoropyridine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropyridine