Learn More
Pentafluoropyridine, TRC
Code produit 30421260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421260 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421260 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2735585G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluoropyridine
CAS 700-16-3
Formule moléculaire C5F5N
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
SMILES Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluoropyridine
Poids moléculaire (g/mol) 169.05
Poids de la formule 168.9951