Learn More
Pentafluorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416026 5 g 5g
11426026 25 g 25g
11436026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416026 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22323.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 771-62-0 | C6HF5S | 200.13 g/mol
Pentafluorothiophenol is used as a fluorinated building block
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Pentafluorothiophénol est utilisé comme bloc de construction fluoré
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-62-0
Formule moléculaire C6HF5S
Poids moléculaire (g/mol) 200.13
Numéro MDL MFCD00004828
Clé InChI UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
CID PubChem 13042
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzénéthiol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorothiophenol
Point de fusion -24°C
Densité 1.572
Point d’ébullition 143°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.465
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1876292
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 200.13
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pentafluorothiophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorothiopheno