Learn More
Pentafluorothiophénol, TRC
Code produit 30136098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136098 50 mg 50mg
30132553 100 mg 100mg
30007694 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136098 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP27356550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-62-0
Formule moléculaire C6HF5S
Poids moléculaire (g/mol) 200.12
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzénéthiol
SMILES Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorothiophenol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Poids de la formule 199.9719